Få mere at vide
1-Adamantanaminhydrochlorid, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-50368 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 10645972
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 665-66-7 | C10H18ClN | 187.71 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Adamantanaminhydrochlorid anvendes til profylaktisk eller symptomatisk behandling af influenza A. Det bruges også som et antiparkinsonmiddel til behandling af ekstra pyramidale reaktioner og til postherpetisk neuralgi. Det bruges også som en NMDA-receptorantagoinst.
Opløselighed
Opløseligt i vand (50 mg/ml), ethanol (38 mg/ml ved 25 °C), chloroform (1:18), DMSO (38 mg/ml ved 25 °C) og methanol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket beholder. Med god ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel og vand/fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 665-66-7
Molekylær formel C10H18ClN
Molekylvægt (g/mol) 187.71
MDL nummer MFCD00074723
InChI nøgle WOLHOYHSEKDWQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym amantadine hydrochloride, 1-adamantanamine hydrochloride, symmetrel, 1-aminoadamantane hydrochloride, amantadine hcl, adamantanamine hydrochloride, amazolon, midantan, midantane, mydantane
PubChem CID 64150
ChEBI CHEBI:2619
IUPAC navn adamantan-1-amin;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].NC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Adamantanamine hydrochloride
Navn note 99+%
CAS min % 99
CAS Max % 100
Smeltepunkt >300,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Merck Index 15, 368
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform,practically insoluble in ether
Formel vægt 187.71
Procent renhed 99+%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Adamantanamine hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /