Få mere at vide
1-Adamantanamin hydrochlorid, 99+%
Artikelnummer. 10645972 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10645972 25 g 25g
10571781 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10645972 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 151670250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 665-66-7 | C10H18ClN | 187,71 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Adamantanaminhydrochlorid anvendes til profylaktisk eller symptomatisk behandling af influenza A. Det bruges også som et antiparkinsonmiddel til behandling af ekstra pyramidale reaktioner og til postherpetisk neuralgi. Det bruges også som en NMDA-receptorantagoinst.
Opløselighed
Opløseligt i vand (50 mg/ml), ethanol (38 mg/ml ved 25 °C), chloroform (1:18), DMSO (38 mg/ml ved 25 °C) og methanol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket beholder. Med god ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel og vand/fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 665-66-7
Molekylær formel C10H18ClN
Molekylvægt (g/mol) 187.71
MDL nummer MFCD00074723
InChI nøgle WOLHOYHSEKDWQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym amantadine hydrochloride, 1-adamantanamine hydrochloride, symmetrel, 1-aminoadamantane hydrochloride, amantadine hcl, adamantanamine hydrochloride, amazolon, midantan, midantane, mydantane
PubChem CID 64150
ChEBI CHEBI:2619
IUPAC navn adamantan-1-amin;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].NC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Adamantanamine hydrochloride
Navn note 99+%
CAS min % 99
CAS Max % 100
Smeltepunkt >300,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Merck Index 15, 368
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol og kloroform, praktisk talt uopløselige i ether
Formel vægt 187.71
Procent renhed 99+%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Adamantanamine hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /