Få mere at vide
1-Adamantanaminhydrochlorid, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Adamantanaminhydrochlorid anvendes til profylaktisk eller symptomatisk behandling af influenza A. Det bruges også som et antiparkinsonmiddel til behandling af ekstra pyramidale reaktioner og til postherpetisk neuralgi. Det bruges også som en NMDA-receptorantagoinst.
Opløselighed
Opløseligt i vand (50 mg/ml), ethanol (38 mg/ml ved 25 °C), chloroform (1:18), DMSO (38 mg/ml ved 25 °C) og methanol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket beholder. Med god ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel og vand/fugt.
1-Adamantanaminhydrochlorid anvendes til profylaktisk eller symptomatisk behandling af influenza A. Det bruges også som et antiparkinsonmiddel til behandling af ekstra pyramidale reaktioner og til postherpetisk neuralgi. Det bruges også som en NMDA-receptorantagoinst.
Opløselighed
Opløseligt i vand (50 mg/ml), ethanol (38 mg/ml ved 25 °C), chloroform (1:18), DMSO (38 mg/ml ved 25 °C) og methanol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket beholder. Med god ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel og vand/fugt.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Adamantanamine hydrochloride |
| Navn note | 99+% |
| CAS min % | 99 |
| CAS Max % | 100 |
| Smeltepunkt | >300,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 100 g |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 1-Adamantanamine hydrochloride
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /