Få mere at vide
1 - Adamantanamin hydrochlorid, 99%
Artikelnummer. 11430613
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11430613 500 g 500g
11410613 25 g 25g
11420613 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430613 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12699.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 665-66-7 | C10H18ClN | 187,71 g/mol
1-Adamantanaminhydrochlorid anvendes til profylaktisk eller symptomatisk behandling af influenza A. Det bruges også som et antiparkinsonmiddel til behandling af ekstra pyramidale reaktioner og til postherpetisk neuralgi. Det bruges også som en NMDA-receptorantagoinst.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Adamantanaminhydrochlorid anvendes til profylaktisk eller symptomatisk behandling af influenza A. Det bruges også som et antiparkinsonmiddel til behandling af ekstra pyramidale reaktioner og til postherpetisk neuralgi. Det bruges også som en NMDA-receptorantagoinst.
Opløselighed
Opløseligt i vand (50 mg/ml), ethanol (38 mg/ml ved 25 °C), chloroform (1:18), DMSO (38 mg/ml ved 25 °C) og methanol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket beholder. Med god ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel og vand/fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 665-66-7
Molekylær formel C10H18ClN
Molekylvægt (g/mol) 187.71
MDL nummer MFCD00074723
InChI nøgle WOLHOYHSEKDWQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym amantadine hydrochloride, 1-adamantanamine hydrochloride, symmetrel, 1-aminoadamantane hydrochloride, amantadine hcl, adamantanamine hydrochloride, amazolon, midantan, midantane, mydantane
PubChem CID 64150
ChEBI CHEBI:2619
IUPAC navn adamantan-1-amin;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].NC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Adamantanamine hydrochloride
Smeltepunkt 360 °C
Mængde 500 g
Beilstein 4198854
Merck Index 14374
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (50 mg/ml), ethanol (38 mg/ml ved 25 °C), kloroform (1:18), DMSO (38 mg/ml ved 25 °C) og methanol
Formel vægt 187.71
Procent renhed 99%