Få mere at vide
1-Adamantanamine, 98%
Artikelnummer. 15403867
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15403867 5 g 5g
15413867 25 g 25g
15423867 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15403867 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H30076.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 768-94-5 | C10H17N | 151.253 g/mol
1-Adamantanamin virker som en katalysator i enantioselektiv strecker-reaktion af phosphinoyliminer. Det er også nyttigt til fremstilling af adamantanderivater, dvs. amantadinhydrochlorid. Det bruges i den farmaceutiske industri som antiviralt og et antiparkinson-lægemiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Adamantanamin fungerer som en katalysator i enantioselektiv strecker-reaktion af phosphinoyliminer. Det er også nyttigt til fremstilling af adamantanderivater, dvs. amantadinhydrochlorid. Det bruges i den farmaceutiske industri som antiviralt og et antiparkinson-lægemiddel.
Opløselighed
Opløselig i organiske opløsningsmidler. Uopløseligt i vand.
Bemærk
Brug kun i et kemisk stinkskab. Holdes væk fra antændelseskilder. Uforeneligt med oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 768-94-5
Molekylær formel C10H17N
Molekylvægt (g/mol) 151.253
MDL nummer MFCD00074732
InChI nøgle DKNWSYNQZKUICI-UHFFFAOYSA-N
Synonym amantadine, 1-adamantanamine, 1-adamantylamine, 1-aminoadamantane, adamantanamine, adamantylamine, aminoadamantane, amantidine, symadine, symmetrel
PubChem CID 2130
ChEBI CHEBI:2618
IUPAC navn adamantan-1-amin
SMIL C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Adamantanamine
Smeltepunkt ∼200°C (sublimation)
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in organic solvents. Insoluble in water.
Formel vægt 151.25
Procent renhed 98%