Få mere at vide
1-Adamantanamine, 96%
Artikelnummer. 10142764 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10142764 5 g Glasflaske 5g
10051694 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10142764 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 160470050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 768-94-5 | C10H17N | 151.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Adamantanamin fungerer som en katalysator i enantioselektiv strecker-reaktion af phosphinoyliminer. Det er også nyttigt til fremstilling af adamantanderivater, dvs. amantadinhydrochlorid. Det bruges i den farmaceutiske industri som antiviralt og et antiparkinson-lægemiddel.
Opløselighed
Opløselig i organiske opløsningsmidler. Uopløseligt i vand.
Bemærk
Brug kun i et kemisk stinkskab. Holdes væk fra antændelseskilder. Uforeneligt med oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 768-94-5
Molekylær formel C10H17N
Molekylvægt (g/mol) 151.25
MDL nummer MFCD00074732
InChI nøgle DKNWSYNQZKUICI-UHFFFAOYSA-N
Synonym amantadine, 1-adamantanamine, 1-adamantylamine, 1-aminoadamantane, adamantanamine, adamantylamine, aminoadamantane, amantidine, symadine, symmetrel
PubChem CID 2130
ChEBI CHEBI:2618
IUPAC navn adamantan-1-amin
SMIL C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Adamantanamine
CAS min % 95
CAS Max % 100
Smeltepunkt 208.0°C
Farve Hvid til cremet
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 0.96
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Merck Index 15, 368
Opløselighedsinformation Solubility in water: sparingly soluble
Formel vægt 151.25
Procent renhed 96%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Adamantanamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.