Få mere at vide
1-(Adamantan-1-yl)-3-(prop-2-enoyl)urea, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(Adamantan-1-yl)-3-(prop-2-enoyl)urea |
| CAS | 852399-58-7 |
| Molekylær formel | C14H20N2O2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20N2O2/c1-2-12(17)15-13(18)16-14-6-9-3-10(7-14)5-11(4-9)8-14/h2,9-11H,1,3-8H2,(H2,15,16,17,18) |
| SMIL | C=CC(=O)NC(=O)NC12CC3CC(CC(C3)C1)C2 |
| IUPAC navn | N-(1-adamantylcarbamoyl)prop-2-enamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 248.32 |
| Formel vægt | 248.1525 |