Få mere at vide
1-acetylpyren, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15177432 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15177432 5 g Glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 15177432 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 449300050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 3264-21-9 | C18H12O | 244,29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Acetylpyrene
CAS 3264-21-9
Smeltepunkt 86,0 °C til 89,0 °C
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C18H12O
Mængde 5 g
Synonym 1-acetylpyrene, ethanone, 1-1-pyrenyl, 1-pyren-1-yl ethanone, ethanone,1-1-pyrenyl, acetylpyrene, 1-1-pyrenyl ethanone #, acmc-1cs50
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
InChI nøgle KCIJNJVCFPSUBQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(=O)C1=C2C=CC3=CC=CC4=C3C2=C(C=C4)C=C1
IUPAC navn 1-pyren-1-ylethanon
Molekylvægt (g/mol) 244.29
PubChem CID 96251
Formel vægt 244.29
Procent renhed 97%