Få mere at vide
1-acetylpyren, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15453247
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15453247 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 15453247 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22483.88
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3264-21-9 | C18H12O | 244.293 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Acetylpyrene
CAS 3264-21-9
Smeltepunkt 86 °C til 89 °C
Molekylær formel C18H12O
MDL nummer MFCD00021663
Mængde 2.5 g
Synonym 1-acetylpyrene, ethanone, 1-1-pyrenyl, 1-pyren-1-yl ethanone, ethanone,1-1-pyrenyl, acetylpyrene, 1-1-pyrenyl ethanone #, acmc-1cs50
InChI nøgle KCIJNJVCFPSUBQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(=O)C1=C2C=CC3=CC=CC4=C3C2=C(C=C4)C=C1
IUPAC navn 1-pyren-1-ylethanon
Molekylvægt (g/mol) 244.293
PubChem CID 96251
Formel vægt 244.29
Procent renhed 97%