Få mere at vide
1-Acetylpiperidin-4-carboxylsyre, 98+%
Artikelnummer. 11457477
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11457477 100 g 100g
11437477 5 g 5g
11447477 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11457477 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15606.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
CAS: 25503-90-6 | C8H12NO3 | 170,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25503-90-6
Molekylær formel C8H12NO3
Molekylvægt (g/mol) 170.19
MDL nummer MFCD00023706
InChI nøgle WFCLWJHOKCQYOQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-acetyl-4-piperidinecarboxylic acid, 1-acetylisonipecotic acid, 1-acetyl-4-piperidine carboxylic acid, 4-piperidinecarboxylic acid, 1-acetyl, n-acetyl-4-piperidinecarboxylic acid, 1-acetyl-piperidine-4-carboxylic acid, maybridge1_003128, 1-acetylpiperidine-4-carboxylic acid,, acetylisonipecotic acid, acmc-209gkl
PubChem CID 117255
IUPAC navn 1-acetylpiperidin-4-carboxylsyre
SMIL CC(=O)N1CCC(CC1)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Acetylpiperidine-4-carboxylic acid
Smeltepunkt 180 °C til 184 °C
Mængde 100 g
Beilstein 389577
Formel vægt 171.19
Procent renhed ≥98%