Få mere at vide
1-Acetylpiperidin-4-carbonylchlorid, 97%, kan indeholde op til ca. 1M frit HCl
Artikelnummer. 11314995
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11314995 5 g 5g
11304995 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11314995 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18426.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 59084-16-1 | C8H12ClNO2 | 189,639 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59084-16-1
Molekylær formel C8H12ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 189.639
MDL nummer MFCD02094017
InChI nøgle OHCPVLJEAHBMEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-acetylisonipecotoyl chloride, n-acetylisonipecotoyl chloride, 1-acetyl-4-piperidinecarbonyl chloride, 1-acetyl isonipecotoyl chloride, acmc-20aoys, acetylisonipecotoyl chloride, 1acetylisonipecotoyl chloride, n-acetylisonipecotyl chloride, ksc274a6b, n-acetyl isonipecotoyl chloride
PubChem CID 100950
IUPAC navn 1-acetylpiperidin-4-carbonylchlorid
SMIL CC(=O)N1CCC(CC1)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Acetylpiperidine-4-carbonyl chloride
Navn note kan indeholde op til ≈1 M fri HCl
Smeltepunkt 131 °C til 133 °C
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Beilstein 389571
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 189.64
Procent renhed 97%