Få mere at vide
1-acetylpiperidin-4-carbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10773843
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10773843 1 g 1g
10603043 250 mg 250mg
10472464 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10773843 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SEW04588DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 25503-91-7
Molekylær formel C8H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 152.20
MDL nummer MFCD00221055
InChI nøgle NFDGRMQIOHRQHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-acetyl-4-piperidinecarbonitrile, 1-acetyl-4-cyanopiperidine, 1-acetyl-isonipecotonitrile, 4-piperidinecarbonitrile,1-acetyl, 1-ethanoylpiperidine-4-carbonitrile
PubChem CID 2756286
IUPAC navn 1-acetylpiperidin-4-carbonitril
SMIL CC(=O)N1CCC(CC1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Acetylpiperidine-4-carbonitrile
Analyseprocentområde 97%
Mængde 1 g
Formel vægt 152.2