Få mere at vide
1-Acetylpiperazin, TRC
Artikelnummer. 30319123
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30319123 25 g
1 options
Artikelnummer. 30319123 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA18724525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemisk navn eller materiale 1-Acetylpiperazine
CAS 13889-98-0
Molekylær formel C6 H12 N2 O
Mængde 25 g
Synonym 4-Acetylpiperazine, 1-(Piperazinyl)ethanone, 1-(Piperazine-1-yl)ethan-1-one, 1-(Piperazin-1-yl)ethanone, 1-(1-Piperazinyl)ethanone
InChI formel InChI=1S/C6H12N2O/c1-6(9)8-4-2-7-3-5-8/h7H,2-5H2,1H3
SMIL CC(=O)N1CCNCC1
IUPAC navn 1-piperazin-1-ylethanon
Molekylvægt (g/mol) 128.172
Formel vægt 128.095
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.