Få mere at vide
1-Acetylpiperazin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Acetylpiperazine |
| CAS | 13889-98-0 |
| Molekylær formel | C6 H12 N2 O |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | 4-Acetylpiperazine, 1-(Piperazinyl)ethanone, 1-(Piperazine-1-yl)ethan-1-one, 1-(Piperazin-1-yl)ethanone, 1-(1-Piperazinyl)ethanone |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12N2O/c1-6(9)8-4-2-7-3-5-8/h7H,2-5H2,1H3 |
| SMIL | CC(=O)N1CCNCC1 |
| IUPAC navn | 1-piperazin-1-ylethanon |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.172 |
| Formel vægt | 128.095 |