Få mere at vide
1-Acetylpiperazin, 98%
Artikelnummer. 10205921 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10205921 5 g Glasflaske 5g
10113211 25 g Glasflaske 25g
10761234 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10205921 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 346830050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 13889-98-0 | C6H12N2O | 128,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13889-98-0
Molekylær formel C6H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 128.17
MDL nummer MFCD00058676
InChI nøgle PKDPUENCROCRCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-acetylpiperazine, n-acetylpiperazine, 1-piperazin-1-yl ethanone, 1-piperazin-1-yl ethan-1-one, n-acetyl piperazine, acetylpiperazine, 1-acetyl piperazine, piperazine, 1-acetyl, 1-piperazin-1-yl-ethanone, 1-piperazin-1-yl ethanon
PubChem CID 83795
IUPAC navn 1-piperazin-1-ylethanon
SMIL CC(=O)N1CCNCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Acetylpiperazine
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 31 °C til 34 °C
Farve Gul
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 23,IV,201
Formel vægt 128.17
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske efter smeltning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Acetylpiperazine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.