Få mere at vide
1-Acetylpiperazin, 98%
Artikelnummer. 15463207
Skift visning
Mængde:
10 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15463207 250 g 250g
15443207 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15463207 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20200.30
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 13889-98-0 | C6H12N2O | 128,175 g/mol
1-Acetylpiperazin kan anvendes i syntesen af serier af 7-alkoxylsubstituerede indolizinoquinolin-5,12-dionderivater og 2-substitueret-N-(naphth-1-ylmethyl)-pyrimidin-4-aminer og 2-substitueret-N-benzhydrylpyrimidin-4-aminer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-acetylpiperazin kan anvendes i syntesen af serier af 7-alkoxylsubstituerede
indolizinoquinolin-5,12-dionderivater og 2-substitueret-N-(naphth-1-ylmethyl)-pyrimidin-4-aminer og 2-substitueret-N-benzhydrylpyrimidin-4.
Opløselighed Opløseligt i
vand 210 g/L (20 °C).
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares under inert gas. Opbevares væk fra oxidationsmidler, fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13889-98-0
Molekylær formel C6H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 128.175
MDL nummer MFCD00058676
InChI nøgle PKDPUENCROCRCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-acetylpiperazine, n-acetylpiperazine, 1-piperazin-1-yl ethanone, 1-piperazin-1-yl ethan-1-one, n-acetyl piperazine
PubChem CID 83795
IUPAC navn 1-piperazin-1-ylethanon
SMIL CC(=O)N1CCNCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Acetylpiperazine
Smeltepunkt 30 °C til 34 °C
Kogepunkt 127 °C til 130 °C (8 mmHg)
Flammepunkt >110 °C
Mængde 250 g
Beilstein 112220
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløselig i vandig opl.: 210 g/l (20 °C).
Formel vægt 128.18
Procent renhed 99%