Få mere at vide
1-Acetylpiperazin, 98%
Artikelnummer. 15453207
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15453207 50 g 50g
11315299 5 g 5g
11325299 25 g 25g
11335299 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15453207 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20200.18
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 13889-98-0 | C6H12N2O | 128,175 g/mol
1-Acetylpiperazin kan anvendes i syntesen af serier af 7-alkoxylsubstituerede indolizinoquinolin-5,12-dionderivater og 2-substitueret-N-(naphth-1-ylmethyl)-pyrimidin-4-aminer og 2-substitueret-N-benzhydrylpyrimidin-4-aminer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-acetylpiperazin kan anvendes i syntesen af serier af 7-alkoxylsubstituerede
indolizinoquinolin-5,12-dionderivater og 2-substitueret-N-(naphth-1-ylmethyl)-pyrimidin-4-aminer og 2-substitueret-N-benzhydrylpyrimidin-4.
Opløselighed Opløseligt i
vand 210 g/L (20 °C).
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares under inert gas. Opbevares væk fra oxidationsmidler, fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13889-98-0
MDL nummer MFCD00058676
Synonym 1-acetylpiperazine, n-acetylpiperazine, 1-piperazin-1-yl ethanone, 1-piperazin-1-yl ethan-1-one, n-acetyl piperazine, acetylpiperazine, 1-acetyl piperazine, piperazine, 1-acetyl, 1-piperazin-1-yl-ethanone, 1-piperazin-1-yl ethanon
PubChem CID 83795
IUPAC navn 1-piperazin-1-ylethanon
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Acetylpiperazine
Smeltepunkt 30 °C til 34 °C
Kogepunkt 127 °C til 130 °C (8 mmHg)
Flammepunkt >110 °C
Molekylær formel C6H13N2O
Mængde 50 g
Beilstein 112220
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløselig i vandig opl.: 210 g/l (20 °C).
InChI nøgle PKDPUENCROCRCH-UHFFFAOYSA-O
SMIL CC(=O)N1CC[NH2+]CC1
Molekylvægt (g/mol) 129.18
Formel vægt 128.18
Procent renhed 99%