Få mere at vide
1-Acetylpiperazin, 98%
Beskrivelse
1-Acetylpiperazin kan anvendes i syntesen af serier af 7-alkoxylsubstituerede indolizinoquinolin-5,12-dionderivater og 2-substitueret-N-(naphth-1-ylmethyl)-pyrimidin-4-aminer og 2-substitueret-N-benzhydrylpyrimidin-4-aminer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
indolizinoquinolin-5,12-dionderivater og 2-substitueret-N-(naphth-1-ylmethyl)-pyrimidin-4-aminer og 2-substitueret-N-benzhydrylpyrimidin-4.
Opløselighed Opløseligt i
vand 210 g/L (20 °C).
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares under inert gas. Opbevares væk fra oxidationsmidler, fugt.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Acetylpiperazine |
| Smeltepunkt | 30 °C til 34 °C |
| Kogepunkt | 127 °C til 130 °C (8 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Molekylær formel | C6H12N2O |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 112220 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand 210 g/L (20 °C). |
| InChI nøgle | PKDPUENCROCRCH-UHFFFAOYSA-N |
| Vis mere |