Få mere at vide
1-Acetylpiperazine, 98%
Artikelnummer. 11315299
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11315299 5 g 5g
11325299 25 g 25g
15453207 50 g 50g
11335299 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11315299 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20200.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13889-98-0 | C6H12N2O | 128.175 g/mol
1-Acetylpiperazin kan anvendes i syntesen af serier af 7-alkoxylsubstituerede indolizinoquinolin-5,12-dionderivater og 2-substitueret-N-(naphth-1-ylmethyl)-pyrimidin-4-aminer og 2-substitueret-N-benzhydrylpyrimidin-4-aminer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-acetylpiperazin kan anvendes i syntesen af serier af 7-alkoxylsubstituerede
indolizinoquinolin-5,12-dionderivater og 2-substitueret-N-(naphth-1-ylmethyl)-pyrimidin-4-aminer og 2-substitueret-N-benzhydrylpyrimidin-4.
Opløselighed Opløseligt i
vand 210 g/L (20 °C).
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares under inert gas. Opbevares væk fra oxidationsmidler, fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13889-98-0
MDL nummer MFCD00058676
Synonym 1-acetylpiperazine, n-acetylpiperazine, 1-piperazin-1-yl ethanone, 1-piperazin-1-yl ethan-1-one, n-acetyl piperazine, acetylpiperazine, 1-acetyl piperazine, piperazine, 1-acetyl, 1-piperazin-1-yl-ethanone, 1-piperazin-1-yl ethanon
PubChem CID 83795
IUPAC navn 1-piperazin-1-ylethanon
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Acetylpiperazine
Smeltepunkt 30°C to 34°C
Kogepunkt 127°C to 130°C (8 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Molekylær formel C6H12N2O
Mængde 5 g
Beilstein 112220
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water 210g/L (20°C).
InChI nøgle PKDPUENCROCRCH-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(=O)N1CCNCC1
Molekylvægt (g/mol) 128.175
Formel vægt 128.18
Procent renhed 99%