Få mere at vide
1-Acetylnaphthalen, TRC
Artikelnummer. 30321355
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30321355 25 g
1 options
Artikelnummer. 30321355 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA18694025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Acetylnaphthalene
CAS 941-98-0
Molekylær formel C12H10O
Mængde 25 g
Synonym 1'-Acetonaphthone, 1-(1-Naphthalenyl)ethanone, 1-(1-Naphthyl)ethanone, 1-(Naphthalen-4-yl)ethanone, 1-Acetonaphthalene, 1-Acetonaphthone, 1-Naphthyl Methyl Ketone, Methyl 1-Naphthyl Ketone, Methyl alpha-Naphthyl Ketone, NSC 7659, alpha-Acetonaphthone, alpha-Acetylnaphthalene, alpha-Naphthyl Methyl Ketone
InChI formel InChI=1S/C12H10O/c1-9(13)11-8-4-6-10-5-2-3-7-12(10)11/h2-8H,1H3
SMIL CC(=O)c1cccc2ccccc12
IUPAC navn 1-nafthalen-1-ylethanon
Molekylvægt (g/mol) 170.21
Formel vægt 170.0732