Få mere at vide
1-Acetylnaphthalen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Acetylnaphthalene |
| CAS | 941-98-0 |
| Molekylær formel | C12H10O |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | 1'-Acetonaphthone, 1-(1-Naphthalenyl)ethanone, 1-(1-Naphthyl)ethanone, 1-(Naphthalen-4-yl)ethanone, 1-Acetonaphthalene, 1-Acetonaphthone, 1-Naphthyl Methyl Ketone, Methyl 1-Naphthyl Ketone, Methyl alpha-Naphthyl Ketone, NSC 7659, alpha-Acetonaphthone, alpha-Acetylnaphthalene, alpha-Naphthyl Methyl Ketone |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10O/c1-9(13)11-8-4-6-10-5-2-3-7-12(10)11/h2-8H,1H3 |
| SMIL | CC(=O)c1cccc2ccccc12 |
| IUPAC navn | 1-nafthalen-1-ylethanon |
| Molekylvægt (g/mol) | 170.21 |
| Formel vægt | 170.0732 |