Få mere at vide
1-Acetylisonipecotisk syre, TRC
Artikelnummer. 30328283
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30328283 1 g
1 options
Artikelnummer. 30328283 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1795401G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Acetylisonipecotic Acid
CAS 25503-90-6
Molekylær formel C8 H13 N O3
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H13NO3/c1-6(10)9-4-2-7(3-5-9)8(11)12/h7H,2-5H2,1H3,(H,11,12)
SMIL CC(=O)N1CCC(CC1)C(=O)O
IUPAC navn 1-acetylpiperidin-4-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 171.19
Formel vægt 171.0895