Få mere at vide
1-Acetylisonipecotisk syre, TRC
Artikelnummer. 30327362
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30327362 10 g
1 options
Artikelnummer. 30327362 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA17954010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Acetylisonipecotic Acid
CAS 25503-90-6
Molekylær formel C8 H13 N O3
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C8H13NO3/c1-6(10)9-4-2-7(3-5-9)8(11)12/h7H,2-5H2,1H3,(H,11,12)
SMIL CC(=O)N1CCC(CC1)C(=O)O
IUPAC navn 1-acetylpiperidin-4-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 171.19
Formel vægt 171.0895
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Datenschutzrichtlinie.