Få mere at vide
1-Acetylisatin, 97%
Artikelnummer. 11388536
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11388536
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L17597.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 574-17-4 | C10H7NO3 | 189.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 574-17-4
Molekylær formel C10H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 189.17
MDL nummer MFCD00158542
InChI nøgle LPGDEHBASRKTDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-acetylisatin, n-acetylisatin, 1-acetyl-1h-indole-2,3-dione, acetylisatin, 1-acetylindoline-2,3-dione, 1-acetyl-indole-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 1-acetyl, indole-2,3-dione, 1-acetyl, 1-acetyl-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, n-acetyl-isatin
PubChem CID 11321
ChEBI CHEBI:16050
IUPAC navn 1-acetylindol-2,3-dion
SMIL CC(=O)N1C(=O)C(=O)C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Acetylisatin
Smeltepunkt 141°C to 143°C
Mængde 5 g
Beilstein 113959
Formel vægt 189.17
Procent renhed 97%