Få mere at vide
1-Acetylindolin-5-sulfonylchlorid, 97 %
Artikelnummer. 15476947
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15476947 10 g 10g
15466947 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15476947 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34044.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
CAS: 52206-05-0 | C10H10ClNO3S | 259,70 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52206-05-0
Molekylær formel C10H10ClNO3S
Molekylvægt (g/mol) 259.70
MDL nummer MFCD07368558
InChI nøgle QNFXLCHANYHGIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-acetyl-2,3-dihydro-1h-indole-5-sulfonyl chloride, 1-acetylindoline-5-sulfonyl chloride, 1-acetyl-5-indolinesulfonoyl chloride, 1h-indole-5-sulfonyl chloride, 1-acetyl-2,3-dihydro, 1-acetyl-5-indolinesulfonyl chloride, n-acetylindoline-5-sulphonyl chloride, 1-acetyl-5-chlorosulfonyl indoline, 1-acetylindoline-5-sulfonylchloride, pubchem5449, acetylindolinesulfonoylchloride
PubChem CID 14024596
IUPAC navn 1-acetyl-2,3-dihydroindol-5-sulfonylchlorid
SMIL CC(=O)N1CCC2=C1C=CC(=C2)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Acetylindoline-5-sulfonyl chloride
Smeltepunkt 172 °C til 174 °C
Mængde 10 g
FN nummer UN3261
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 259.71
Procent renhed 97%