Få mere at vide
1-Acetylindole-3-carboxaldehyde, 98%
Artikelnummer. 11457094
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11457094 25 g 25g
11437094 1 g 1g
11447094 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11457094 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21527.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 22948-94-3 | C11H9NO2 | 187.198 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 22948-94-3
Molekylær formel C11H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 187.198
MDL nummer MFCD00039691
InChI nøgle LCJLFGSKHBDOAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-acetyl-1h-indole-3-carbaldehyde, n-acetylindole-3-carboxaldehyde, 1-acetylindole-3-carboxaldehyde, 1-acetyl-3-indolecarboxaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 1-acetyl, 1-acetyl-3-formylindole, zlchem 389, pubchem7227, n-acetylindole-3-aldehyde, acmc-1crl1
PubChem CID 89915
IUPAC navn 1-acetylindol-3-carbaldehyd
SMIL CC(=O)N1C=C(C2=CC=CC=C21)C=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-Acetylindole-3-carboxaldehyde
Smeltepunkt 160°C to 164°C
Mængde 25 g
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 187.2
Procent renhed 98%