Få mere at vide
1-Acetylindole-3-carboxaldehyde, 98%
Artikelnummer. 11437094
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11437094 1 g 1g
11447094 5 g 5g
11457094 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11437094 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21527.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 22948-94-3 | C11H9NO2 | 187.198 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22948-94-3
Molekylær formel C11H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 187.198
MDL nummer MFCD00039691
InChI nøgle LCJLFGSKHBDOAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-acetyl-1h-indole-3-carbaldehyde, n-acetylindole-3-carboxaldehyde, 1-acetylindole-3-carboxaldehyde, 1-acetyl-3-indolecarboxaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 1-acetyl, 1-acetyl-3-formylindole, zlchem 389, pubchem7227, n-acetylindole-3-aldehyde, acmc-1crl1
PubChem CID 89915
IUPAC navn 1-acetylindol-3-carbaldehyd
SMIL CC(=O)N1C=C(C2=CC=CC=C21)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Acetylindole-3-carboxaldehyde
Smeltepunkt 160°C to 164°C
Mængde 1 g
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 187.2
Procent renhed 98%