Få mere at vide
1-Acetylimidazolidinethione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Acetylimidazolidine-2-thione |
| CAS | 5391-52-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C5 H8 N2 O S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1-Acetylimidazolidine-2-thione |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8N2OS/c1-4(8)7-3-2-6-5(7)9/h2-3H2,1H3,(H,6,9) |
| SMIL | CC(=O)N1CCNC1=S |
| IUPAC navn | 1-(2-sulfanylideneimidazolidin-1-yl)ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 144.19 |
| Vis mere |