Få mere at vide
1-Acetylimidazolidine-2-thione, Mikromol™
Artikelnummer. 30051330
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30051330 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30051330 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0887.05
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-Acetylimidazolidine-2-thione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Acetylimidazolidine-2-thione
CAS 5391-52-6
Analyt- eller komponentnavne 1-Acetylimidazolidine-2-thione
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C5 H8 N2 O S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1-Acetylimidazolidine-2-thione, Tizanidine Related Compound C
InChI formel InChI=1S/C5H8N2OS/c1-4(8)7-3-2-6-5(7)9/h2-3H2,1H3,(H,6,9)
SMIL CC(=O)N1CCNC1=S
IUPAC navn 1-(2-sulfanylideneimidazolidin-1-yl)ethanone
Molekylvægt (g/mol) 144.19
Mængde 50 mg
Formel vægt 144.0357 g/mol