Få mere at vide
1-Acetylimidazolidin-2-one, Mikromol™
Beskrivelse
1-Acetylimidazolidin-2-one
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Acetylimidazolidin-2-one |
| CAS | 5391-39-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-Acetylimidazolidin-2-one |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C5 H8 N2 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Clonidine Hydrochloride Imp. A (EP), Clonidine Imp. A (EP), 1-Acetylimidazolidin-2-one, Clonidine Hydrochloride Impurity A, Clonidine Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8N2O2/c1-4(8)7-3-2-6-5(7)9/h2-3H2,1H3,(H,6,9) |
| SMIL | CC(=O)N1CCNC1=O |
| IUPAC navn | 1-acetylimidazolidin-2-one |
| Vis mere |