Få mere at vide
1-Acetylimidazol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Acetylimidazole |
| CAS | 2466-76-4 |
| Molekylær formel | C5H6N2O |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N2O/c1-5(8)7-3-2-6-4-7/h2-4H,1H3 |
| SMIL | CC(=O)N1C=CN=C1 |
| IUPAC navn | 1-imidazol-1-ylethanon |
| Molekylvægt (g/mol) | 110.11 |
| Formel vægt | 110.048 |