Få mere at vide
1-Acetylimidazol, TRC
Artikelnummer. 30314898
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30314898 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30314898 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA179190250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Acetylimidazole
CAS 2466-76-4
Molekylær formel C5H6N2O
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C5H6N2O/c1-5(8)7-3-2-6-4-7/h2-4H,1H3
SMIL CC(=O)N1C=CN=C1
IUPAC navn 1-imidazol-1-ylethanon
Molekylvægt (g/mol) 110.11
Formel vægt 110.048