Få mere at vide
1-Acetylimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10367490 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10367490 25 g Glasflaske 25g
10683173 5 g Glasflaske 5g
10022210 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10367490 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 169500250
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2466-76-4 | Molekylformel: C5H6N2O | Molekylvægt: 110,12 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2466-76-4
Molekylær formel C5H6N2O
Molekylvægt (g/mol) 110.12
MDL nummer MFCD00005287
InChI nøgle VIHYIVKEECZGOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-acetylimidazole, n-acetylimidazole, 1-1h-imidazol-1-yl ethanone, 1h-imidazole, 1-acetyl, acetylimidazole, 1-acetyl-1h-imidazole, imidazole, 1-acetyl, 3-acetylimidazole, unii-zmp8x1y11g, ccris 6534
PubChem CID 17174
ChEBI CHEBI:16984
IUPAC navn 1-imidazol-1-ylethanon
SMIL CC(=O)N1C=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Acetylimidazole
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 93 °C til 96 °C
Farve Beige til Hvid eller Tan
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i ethanol, ether, kloroform, thf
Formel vægt 110.12
Procent renhed 98%
Fysisk form Klæbende krystaller eller krystallinsk pulver