Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1-Acetylguanidine |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 181,0 °C til 183,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 96% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 101.11 |
| Show More |
Safety and Handling
- 1-Acetylguanidine
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.