Learn More
1-Acetylcyclohexene, 97%
Product Code. 10396110 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage unitSize
10396110 5 g Glasflaske 5g
10508100 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10396110 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 102500050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 932-66-1 | C8H12O | 124.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 932-66-1
Molekylær formel C8H12O
Molekylvægt (g/mol) 124.18
MDL nummer MFCD00001547
InChI nøgle LTYLUDGDHUEBGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-acetyl-1-cyclohexene, 1-acetylcyclohexene, 1-cyclohex-1-en-1-yl ethanone, 1-cyclohexen-1-yl ethanone, ethanone, 1-1-cyclohexen-1-yl, ketone, 1-cyclohexen-1-yl methyl, unii-7539u6wqbl, methyl 1-cyclohexenyl ketone, 1-cyclohexen-1-yl methyl ketone, 1-1-cyclohexenyl-ethanone
PubChem CID 13612
IUPAC navn 1-(cyclohexen-1-yl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CCCCC1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-Acetylcyclohexene
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 73°C
Farve Gul
Tæthed 0.9600g/mL
Kogepunkt 201°C to 202°C
Flammepunkt 65°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H9COCH3
Brydningsindeks 1.4900 to 1.492
Mængde 5 g
Beilstein 07, 58
Specifik vægtfylde 0.96
Formel vægt 124.18
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske