Få mere at vide
1-Acetylazepan-2-one, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Acetylazepan-2-one |
| CAS | 1888-91-1 |
| Molekylær formel | C8H13NO2 |
| MDL nummer | MFCD00003262 |
| Mængde | 5 g |
| SMIL | O=C1N(C(C)=O)CCCCC1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 155.19 |
| Procent renhed | 98% |