Få mere at vide
1-Acetyladamantane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Acetyladamantane |
| CAS | 1660-04-4 |
| Molekylær formel | C12H18O |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | 1-(1-Adamantyl)ethanone, 1-(Adamantan-1-yl)ethan-1-one, Adamantyl Methyl Ketone, Methyl adamantyl ketone, Methyl 1-adamantyl ketone |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18O/c1-8(13)12-5-9-2-10(6-12)4-11(3-9)7-12/h9-11H,2-7H2,1H3 |
| SMIL | CC(=O)C12C[C@@H]3C[C@@H](C[C@@H](C3)C1)C2 |
| IUPAC navn | 1-(1-adamantyl)ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.27 |
| Formel vægt | 178.1358 |