Få mere at vide
1-Acetyl Isonipecotoyl Chloride, TRC
Artikelnummer. 30319438
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30319438 500 mg
30315209 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30319438 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA179550500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Acetylisonipecotoyl Chloride
CAS 59084-16-1
Molekylær formel C8 H12 Cl N O2
Mængde 500 mg
Synonym 1-Acetyl-4-piperidinecarbonyl Chloride, 1-Acetyl-4-piperidylcarbonyl chloride, 1-Acetylisonipecotoyl chloride, 1-Acetylpiperidin-4-ylcarbonyl chloride, N-Acetylisonipecotoyl chloride
InChI formel InChI=1S/C8H12ClNO2/c1-6(11)10-4-2-7(3-5-10)8(9)12/h7H,2-5H2,1H3
SMIL CC(=O)N1CCC(CC1)C(=O)Cl
IUPAC navn 1-acetylpiperidin-4-carbonylchlorid
Molekylvægt (g/mol) 189.64
Formel vægt 189.0557