Få mere at vide
1-Acetyl Isonipecotoyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Acetylisonipecotoyl Chloride |
| CAS | 59084-16-1 |
| Molekylær formel | C8 H12 Cl N O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1-Acetyl-4-piperidinecarbonyl Chloride, 1-Acetyl-4-piperidylcarbonyl chloride, 1-Acetylisonipecotoyl chloride, 1-Acetylpiperidin-4-ylcarbonyl chloride, N-Acetylisonipecotoyl chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12ClNO2/c1-6(11)10-4-2-7(3-5-10)8(9)12/h7H,2-5H2,1H3 |
| SMIL | CC(=O)N1CCC(CC1)C(=O)Cl |
| IUPAC navn | 1-acetylpiperidine-4-carbonyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 189.64 |
| Formel vægt | 189.0557 |