Få mere at vide
1-Acetyl Isonipecotoyl Chloride, TRC
Artikelnummer. 30320985
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30320985 1 g
1 options
Artikelnummer. 30320985 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1795501G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Acetylisonipecotoyl Chloride
CAS 59084-16-1
Molekylær formel C8 H12 Cl N O2
Mængde 1 g
Synonym 1-Acetyl-4-piperidinecarbonyl Chloride, 1-Acetyl-4-piperidylcarbonyl chloride, 1-Acetylisonipecotoyl chloride, 1-Acetylpiperidin-4-ylcarbonyl chloride, N-Acetylisonipecotoyl chloride
InChI formel InChI=1S/C8H12ClNO2/c1-6(11)10-4-2-7(3-5-10)8(9)12/h7H,2-5H2,1H3
SMIL CC(=O)N1CCC(CC1)C(=O)Cl
IUPAC navn 1-acetylpiperidin-4-carbonylchlorid
Molekylvægt (g/mol) 189.64
Formel vægt 189.0557