missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-(Acetyl-d3)adamantane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(Acetyl-d3)adamantane |
| CAS | 1280225-89-9 |
| Molekylær formel | C12H15D3O |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18O/c1-8(13)12-5-9-2-10(6-12)4-11(3-9)7-12/h9-11H,2-7H2,1H3/t9-,10+,11-,12?/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C(=O)C12C[C@@H]3C[C@@H](C[C@@H](C3)C1)C2 |
| IUPAC navn | 1-(1-adamantyl)-2,2,2-trideuterioethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 181.29 |
| Formel vægt | 181.1546 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?