Få mere at vide
1-Acetyl-5-nitroindoline, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11439666
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11439666 50 g 50g
11419666 2.5 g 2.5g
11429666 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439666 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20212.18
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33632-27-8
Molekylær formel C10H10N2O3
Molekylvægt (g/mol) 206.20
MDL nummer MFCD00005811
InChI nøgle OJKKTNFCWMBYMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-acetyl-5-nitroindoline, 1-5-nitroindolin-1-yl ethanone, 1h-indole, 1-acetyl-2,3-dihydro-5-nitro, indoline, 1-acetyl-5-nitro, ethanone, 1-2,3-dihydro-5-nitro-1h-indol-1-yl, 1-5-nitro-2,3-dihydroindol-1-yl ethanone, 1-5-nitro-2,3-dihydro-1h-indol-1-yl ethan-1-one, acmc-1ahhj, 5-nitro-n-acetylindoline, maybridge1_006268
PubChem CID 36566
SMIL CC(=O)N1CCC2=CC(=CC=C12)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Acetyl-5-nitroindoline
Smeltepunkt 175°C to 178°C
Mængde 50 g
IUPAC navn 1-(5-nitro-2,3-dihydroindol-1-yl)ethanone
Formel vægt 206.2
Procent renhed 98%