Få mere at vide
1-Acetyl-5-bromoindoline, 98%
Artikelnummer. 11494200
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11494200 25 g 25g
11478867 1 g 1g
11488867 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494200 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20509.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22190-38-1 | C10H10BrNO | 240.1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22190-38-1
Molekylær formel C10H10BrNO
Molekylvægt (g/mol) 240.1
MDL nummer MFCD00056017
InChI nøgle WQKQAIXOTCPWFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-acetyl-5-bromoindoline, 1-5-bromoindolin-1-yl ethanone, 1-5-bromo-2,3-dihydro-1h-indol-1-yl ethan-1-one, 1-5-bromo-2,3-dihydroindol-1-yl ethanone, 1-5-bromo-2,3-dihydro-1h-indol-1-yl ethanone, 1h-indole, 1-acetyl-5-bromo-2,3-dihydro, 1-acetyl-5-bromo-2,3-dihydroindole, acmc-20ailu, 5-bromo-n-acetylindoline, maybridge1_005011
PubChem CID 721847
IUPAC navn 1-(5-brom-2,3-dihydroindol-1-yl)ethanon
SMIL CC(=O)N1CCC2=C1C=CC(=C2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Acetyl-5-bromoindoline
Smeltepunkt 118°C to 121°C
Mængde 25 g
Beilstein 165052
Formel vægt 240.1
Procent renhed 98%