missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Acetyl-5-(2-aminopropyl)indoline-7-carbonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Acetyl-5-(2-aminopropyl)indoline-7-carbonitrile |
| CAS | 175837-01-1 |
| Molekylær formel | C14H17N3O |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 1-Acetyl-5-(2-aminopropyl)-2,3-dihydro-1H-Indole-7-carbonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17N3O/c1-9(16)5-11-6-12-3-4-17(10(2)18)14(12)13(7-11)8-15/h6-7,9H,3-5,16H2,1-2H3 |
| SMIL | NC(C)CC1=CC(C#N)=C(N(C(C)=O)CC2)C2=C1 |
| IUPAC navn | 1-acetyl-5-(2-aminopropyl)indoline-7-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 243.31 |
| Formel vægt | 243.14 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?