Få mere at vide
1-Acetyl-4-piperidinecarboxylic acid, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10602135 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10602135 5 g Glass bottle 5g
1 options
Artikelnummer. 10602135 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 194630050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25503-90-6
Molekylær formel C8H12NO3
Molekylvægt (g/mol) 170.19
MDL nummer MFCD00023706
InChI nøgle WFCLWJHOKCQYOQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-acetyl-4-piperidinecarboxylic acid, 1-acetylisonipecotic acid, 1-acetyl-4-piperidine carboxylic acid, 4-piperidinecarboxylic acid, 1-acetyl, n-acetyl-4-piperidinecarboxylic acid, 1-acetyl-piperidine-4-carboxylic acid, maybridge1_003128, 1-acetylpiperidine-4-carboxylic acid,, acetylisonipecotic acid, acmc-209gkl
PubChem CID 117255
SMIL CC(=O)N1CCC(CC1)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Acetyl-4-piperidinecarboxylic acid
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 180.0°C to 182.0°C
Farve White to Beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glass bottle
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, benzene and toluene
IUPAC navn 1-acetylpiperidine-4-carboxylic acid
Formel vægt 171.19
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Acetyl-4-piperidinecarboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.