Få mere at vide
1-Acetyl-4-(methylamino)piperidine
Artikelnummer. 11499750
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11499750 250 mg 250mg
11409760 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11499750 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50985.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 139062-96-7 | C8H16N2O | 156.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 139062-96-7
Molekylær formel C8H16N2O
Molekylvægt (g/mol) 156.23
MDL nummer MFCD07367773
InChI nøgle RSEPODZAQBVPOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-acetyl-4-methylamino piperidine, 1-acetyl-n-methylpiperidin-4-amine, 1-4-methylamino piperidin-1-yl ethan-1-one, 1-4-methylamino piperidin-1-yl ethanone, 4-n-methylamino-1-acetyl-piperidine, 4-piperidinamine, 1-acetyl-n-methyl-9ci, 4-n-methylamino-1-acetyl, acmc-209vt3, 1-acetyl-4-methylaminopiperidine
PubChem CID 19761265
SMIL CNC1CCN(CC1)C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Acetyl-4-(methylamino)piperidine
Mængde 250 mg
FN nummer UN3259
IUPAC navn 1-[4-(methylamino)piperidin-1-yl]ethan-1-on
Formel vægt 156.23