Få mere at vide
1-Acetyl-4-cyanopiperidin, TRC
Artikelnummer. 30318877
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30318877 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30318877 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA172090500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Acetyl-4-cyanopiperidine
CAS 25503-91-7
Molekylær formel C8 H12 N2 O
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C8H12N2O/c1-7(11)10-4-2-8(6-9)3-5-10/h8H,2-5H2,1H3
SMIL CC(=O)N1CCC(CC1)C#N
IUPAC navn 1-acetylpiperidin-4-karbonitril
Molekylvægt (g/mol) 152.19
Formel vægt 152.095