Få mere at vide
1-Acetyl-4-benzoylpiperidin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Acetyl-4-benzoylpiperidine |
| CAS | 25519-79-3 |
| Molekylær formel | C14 H17 N O2 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17NO2/c1-11(16)15-9-7-13(8-10-15)14(17)12-5-3-2-4-6-12/h2-6,13H,7-10H2,1H3 |
| SMIL | CC(=O)N1CCC(CC1)C(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 1-(4-benzoylpiperidin-1-yl)ethanon |
| Molekylvægt (g/mol) | 231.29 |
| Formel vægt | 231.1259 |