Få mere at vide
1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazin, TRC
Artikelnummer. 30137592
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137592 5 g
17983365 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137592 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1790455G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67914-60-7
Molekylær formel C12 H16 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 220.27
Synonym 1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine
IUPAC navn 1-[4-(4-hydroxyphenyl)piperazin-1-yl]ethanon
SMIL CC(=O)N1CCN(CC1)c2ccc(O)cc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine
Analyt- eller komponentnavne 1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
InChI formel InChI=1S/C12H16N2O2/c1-10(15)13-6-8-14(9-7-13)11-2-4-12(16)5-3-11/h2-5,16H,6-9H2,1H3
Løsningstype Fedt
Industry Type Farmaceutisk
Mængde 5 g
Formel vægt 220.1212