Få mere at vide
1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazin, Mikromol™
Artikelnummer. 17922466
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17922466 25 mg
17982296 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17922466 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0145.050025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine
CAS 67914-60-7
Analyt- eller komponentnavne 1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H16 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine
InChI formel InChI=1S/C12H16N2O2/c1-10(15)13-6-8-14(9-7-13)11-2-4-12(16)5-3-11/h2-5,16H,6-9H2,1H3
SMIL CC(=O)N1CCN(CC1)c2ccc(O)cc2
IUPAC navn 1-[4-(4-hydroxyphenyl)piperazin-1-yl]ethanon
Molekylvægt (g/mol) 220.27
Mængde 25 mg
Formel vægt 220.1212 g/mol